N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361733-1G OR361733-250MG
APOSOR361733-1GEA 934 EUR
APOSOR361733-1G APOSOR361733-250MG
N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
N,2-Dimethylbutan-2-amine
Formule: C₆H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135017
CAS nummer: 2978-64-5