5-Chloro-2-vinylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361735-100MG OR361735-1G OR361735-250MG
APOSOR361735-100MGEA 495 EUR
APOSOR361735-100MG APOSOR361735-1G APOSOR361735-250MG
5-Chloro-2-vinylbenzoic acid ≥98%
5-Chloro-2-vinylbenzoic acid
Formule: C₉H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30171263
CAS nummer: 1467773-21-2