Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361741-1G OR361741-250MG OR361741-5G
APOSOR361741-1GEA 295 EUR
APOSOR361741-1G APOSOR361741-250MG APOSOR361741-5G
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride ≥98%
Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28656858
CAS nummer: 945935-60-4