3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361743-100MG OR361743-1G
APOSOR361743-100MGEA 339 EUR
APOSOR361743-100MG APOSOR361743-1G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine ≥98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formule: C₇H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257097
CAS nummer: 52090-78-5