(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361744-100MG OR361744-250MG
APOSOR361744-100MGEA 658 EUR
APOSOR361744-100MG APOSOR361744-250MG
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374329
CAS nummer: 1241684-18-3