(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR361745-100MG OR361745-250MG
APOSOR361745-100MGEA 1090 EUR
APOSOR361745-100MG APOSOR361745-250MG
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374328
CAS nummer: 1241681-66-2