6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3623-1G OR3623-250MG OR3623-5G
APOSOR3623-1GEA 523 EUR
APOSOR3623-1G APOSOR3623-250MG APOSOR3623-5G
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115365
CAS nummer: 860789-92-0