8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3639-1G OR3639-250MG
APOSOR3639-1GEA 285 EUR
APOSOR3639-1G APOSOR3639-250MG
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272441
CAS nummer: 203626-40-8