2-Amino-3-phenylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3652-1G OR3652-500MG
APOSOR3652-1GEA 374 EUR
APOSOR3652-1G APOSOR3652-500MG
2-Amino-3-phenylquinoline
2-Amino-3-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272522
CAS nummer: 36926-84-8