4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3655-1G OR3655-500MG
APOSOR3655-1GEA 319 EUR
APOSOR3655-1G APOSOR3655-500MG
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669717
CAS nummer: 288151-51-9