6-Chloro-4-methoxy indole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3685T-100MG OR3685T-250MG OR3685T-1G
APOSOR3685T-100MGEA 205 EUR
APOSOR3685T-100MG APOSOR3685T-250MG APOSOR3685T-1G
6-Chloro-4-methoxy indole
6-Chloro-4-methoxy indole
A promutagen derived from fava beans.
Formule: C₉H₈ClNO
Smeltpunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00238560
CAS nummer: 117970-23-7