4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acridine-4-carboxylic acid
OR370004-100MG OR370004-1G OR370004-250MG
APOSOR370004-100MGEA 78.9 EUR
APOSOR370004-100MG APOSOR370004-1G APOSOR370004-250MG
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
4-Acridinecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223.227 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21340176
CAS nummer: 31327-97-6