(S)-Cyclobutyl(phenyl)methanamine hydrochloride ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370007-100MG
OR370007-1G
OR370007-250MG
APOSOR370007-100MGEA
95
EUR
APOSOR370007-100MG
APOSOR370007-1G
APOSOR370007-250MG
(S)-Cyclobutyl(phenyl)methanamine hydrochloride ≥98%
(S)-Cyclobutyl(phenyl)methanamine hydrochloride
Formule:
C₁₁H₁₅N·ClH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD20691543 CAS nummer: 1202478-42-9 |