3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Amino-5-chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
OR370009-1G OR370009-5G
APOSOR370009-1GEA 104 EUR
APOSOR370009-1G APOSOR370009-5G
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Formule: C₆H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28130270
CAS nummer: 1441769-24-9