Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370011-1G OR370011-25G OR370011-5G
APOSOR370011-1GEA 0 EUR
APOSOR370011-1G APOSOR370011-25G APOSOR370011-5G
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl 2-bromothiophene-3-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09965551
CAS nummer: 632325-50-9