1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370013-100MG OR370013-1G OR370013-250MG
APOSOR370013-100MGEA 338 EUR
APOSOR370013-100MG APOSOR370013-1G APOSOR370013-250MG
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone ≥98%
1-(Imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)ethanone
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10696290
CAS nummer: 944905-12-8