2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370019-100MG OR370019-250MG
APOSOR370019-100MGEA 385 EUR
APOSOR370019-100MG APOSOR370019-250MG
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde ≥98%
2-Chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042341
CAS nummer: 82668-20-0