1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370024-100MG OR370024-500MG
APOSOR370024-100MGEA 602 EUR
APOSOR370024-100MG APOSOR370024-500MG
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole ≥98%
1-(4-Ethynyl-2-methoxyphenyl)-4-methyl-1H-imidazole
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12545876
CAS nummer: 1093980-57-4