2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370036-100MG OR370036-250MG OR370036-500MG
APOSOR370036-100MGEA 512 EUR
APOSOR370036-100MG APOSOR370036-250MG APOSOR370036-500MG
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole ≥98%
2-(Bromomethyl)-5-(tert-butyl)oxazole
Formule: C₈H₁₂BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20231570
CAS nummer: 1334492-54-4