5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370038-1G
OR370038-250MG
OR370038-500MG
APOSOR370038-1GEA
888
EUR
APOSOR370038-1G
APOSOR370038-250MG
APOSOR370038-500MG
5-Methyl-8-hydroxycoumarin ≥98%
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
Formule:
C₁₀H₈O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18450566 CAS nummer: 36651-81-7 |