3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370039-100MG OR370039-1G OR370039-250MG
APOSOR370039-100MGEA 278 EUR
APOSOR370039-100MG APOSOR370039-1G APOSOR370039-250MG
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one ≥98%
3-Piperidin-4-yl-1H-quinolin-2-one
Formule: C₁₄H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527014
CAS nummer: 205058-78-2