2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370041-100MG OR370041-250MG
APOSOR370041-100MGEA 52.6 EUR
APOSOR370041-100MG APOSOR370041-250MG
2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole ≥98%
2-Methyl-octahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole
Formule: C₇H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09608113
CAS nummer: 86732-28-7