(9H-Xanthen-9-yl)methanol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370044-100MG OR370044-500MG
APOSOR370044-100MGEA 406 EUR
APOSOR370044-100MG APOSOR370044-500MG
(9H-Xanthen-9-yl)methanol ≥98%
(9H-Xanthen-9-yl)methanol
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100363
CAS nummer: 5490-92-6