3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370046-1G OR370046-250MG
APOSOR370046-1GEA 1150 EUR
APOSOR370046-1G APOSOR370046-250MG
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one ≥98%
3-Hydroxy-3,3a,4,6a-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Formule: C₇H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094031
CAS nummer: 189574-94-5