4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)-2-methoxybenzaldehyde
OR370051-1G OR370051-5G
APOSOR370051-1GEA 450 EUR
APOSOR370051-1G APOSOR370051-5G
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18642730
CAS nummer: 53535-88-9