2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370059-100MG OR370059-1G
APOSOR370059-100MGEA 365 EUR
APOSOR370059-100MG APOSOR370059-1G
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(3-Amino-5-methoxyphenyl)ethanol
Formule: C₉H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18642813
CAS nummer: 354512-41-7