2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370065-100MG OR370065-250MG
APOSOR370065-100MGEA 143 EUR
APOSOR370065-100MG APOSOR370065-250MG
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole ≥98%
2-Bromoimidazo[2,1-b]thiazole
Formule: C₅H₃BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036022
CAS nummer: 944581-09-3