2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370067-100MG OR370067-250MG
APOSOR370067-100MGEA 502 EUR
APOSOR370067-100MG APOSOR370067-250MG
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30377216
CAS nummer: 1256584-72-1