4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370073-100MG OR370073-250MG
APOSOR370073-100MGEA 462 EUR
APOSOR370073-100MG APOSOR370073-250MG
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline ≥98%
4-Chloro-1,8-dimethyl-imidazo[1,2-a]quinoxaline
Formule: C₁₂H₁₀ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15528883
CAS nummer: 445430-62-6