2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370078-100MG OR370078-250MG
APOSOR370078-100MGEA 388 EUR
APOSOR370078-100MG APOSOR370078-250MG
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20661011
CAS nummer: 1181770-76-2