Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370080-1G OR370080-250MG
APOSOR370080-1GEA 593 EUR
APOSOR370080-1G APOSOR370080-250MG
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Chroman-6-ylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12779349
CAS nummer: 279261-84-6