N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-((1H-Imidazol-2-yl)methyl)-4-chloroaniline
OR370089-1G OR370089-5G
APOSOR370089-1GEA 178 EUR
APOSOR370089-1G APOSOR370089-5G
N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline ≥98%
N-(1H-Imidazol-2-ylmethyl)-4-chloroaniline
Formule: C₁₀H₁₀ClN₃
MW: 207.659 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08668354
CAS nummer: 166096-16-8