3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3815-1G OR3815-250MG
APOSOR3815-1GEA 103 EUR
APOSOR3815-1G APOSOR3815-250MG
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
3-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₉H₁₀N₂O
Kookpunt: 128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060470
CAS nummer: 1578-96-7