1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3884-1G OR3884-5G
APOSOR3884-1GEA 62.9 EUR
APOSOR3884-1G APOSOR3884-5G
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271939
CAS nummer: 10250-64-3