1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Carboxy-1-methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR3885-1G OR3885-250MG
APOSOR3885-1GEA 255 EUR
APOSOR3885-1G APOSOR3885-250MG
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
1-Methyl-5-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂S
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271952
CAS nummer: 869901-15-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III