Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3900-1G OR3900-250MG
APOSOR3900-1GEA 52.6 EUR
APOSOR3900-1G APOSOR3900-250MG
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate 97%
Ethyl 1,4-dimethylpiperazine-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173923
CAS nummer: 90729-01-4
UN: 1760
ADR: 8,III