5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3929-1G OR3929-5G
APOSOR3929-1GEA 87.6 EUR
APOSOR3929-1G APOSOR3929-5G
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219832
CAS nummer: 171850-30-9