2,4-Dinitrobenzaldoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3936-1G OR3936-5G
APOSOR3936-1GEA 26.3 EUR
APOSOR3936-1G APOSOR3936-5G
2,4-Dinitrobenzaldoxime
2,4-Dinitrobenzaldoxime
Formule: C₇H₅N₃O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01070627
CAS nummer: 3236-33-7