3-Bromo-2-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR399009-1G
OR399009-5G
APOSOR399009-1GEA
146
EUR
APOSOR399009-1G
APOSOR399009-5G
3-Bromo-2-methoxyphenol
3-Bromo-2-methoxyphenol
Formule:
C₇H₇BrO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11053054 CAS nummer: 88275-88-1 |