2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR399016-1G OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA 40.9 EUR
APOSOR399016-1G APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11036150
CAS nummer: 855198-37-7