3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR399018-100G OR399018-25G OR399018-5G
APOSOR399018-100GEA 373 EUR
APOSOR399018-100G APOSOR399018-25G APOSOR399018-5G
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
3-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Smeltpunt: 242…243 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06808825
CAS nummer: 249647-25-4