4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR399023-1G OR399023-250MG
APOSOR399023-1GEA 349 EUR
APOSOR399023-1G APOSOR399023-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
4-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 57…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12963542
CAS nummer: 105003-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III