5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR399024-1G OR399024-250MG
APOSOR399024-1GEA 435 EUR
APOSOR399024-1G APOSOR399024-250MG
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-2-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03206463
CAS nummer: 125914-22-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III