2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR399027-1G OR399027-250MG
APOSOR399027-1GEA 395 EUR
APOSOR399027-1G APOSOR399027-250MG
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
2-Bromo-4-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12152243
CAS nummer: 543683-48-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III