6-Bromoisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400005-1G OR400005-250MG OR400005-5G
APOSOR400005-1GEA 29.2 EUR
APOSOR400005-1G APOSOR400005-250MG APOSOR400005-5G
6-Bromoisatoic anhydride
6-Bromoisatoic anhydride
Formule: C₈H₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15526667
CAS nummer: 77603-45-3