6-Chloroisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400007-1G OR400007-5G OR400007-25G
APOSOR400007-1GEA 49.7 EUR
APOSOR400007-1G APOSOR400007-5G APOSOR400007-25G
6-Chloroisatoic anhydride
6-Chloroisatoic anhydride
Formule: C₈H₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09032504
CAS nummer: 20829-96-3