5-Nitroisatoic anhydride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400024-25G OR400024-100G
APOSOR400024-25GEA 151 EUR
APOSOR400024-25G APOSOR400024-100G
5-Nitroisatoic anhydride 96%
5-Nitroisatoic anhydride
Formule: C₈H₄N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016919
CAS nummer: 4693-02-1