4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400038-1G OR400038-250MG OR400038-5G
APOSOR400038-1GEA 87.6 EUR
APOSOR400038-1G APOSOR400038-250MG APOSOR400038-5G
4-Chloro-3-methoxyphenol 95%
4-Chloro-3-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16998742
CAS nummer: 18113-07-0