2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40004-100MG OR40004-250MG
APOSOR40004-100MGEA 158 EUR
APOSOR40004-100MG APOSOR40004-250MG
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile 95%
2,2-Dimethyl-4-oxobutanenitrile
Formule: C₆H₉NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07437928
CAS nummer: 18240-73-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III