3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400040-1G OR400040-250MG
APOSOR400040-1GEA 476 EUR
APOSOR400040-1G APOSOR400040-250MG
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile 95%
3-Bromo-5-nitrophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392325
CAS nummer: 875819-44-6